420104
JAK3 Inhibitor II
The JAK3 Inhibitor II, also referenced under CAS 211555-04-3, controls the biological activity of JAK3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Szinonimák:
JAK3 Inhibitor II, 4-[(3ʹ-Bromo-4ʹ-hydroxyphenyl)amino]-6,7-dimethoxyquinazoline, WHI-P154
Teszt
≥97% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
pale yellow
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C16H14BrN3O3/c1-22-14-6-10-12(7-15(14)23-2)18-8-19-16(10)20-9-3-4-13(21)11(17)5-9/h3-8,21H,1-2H3,(H,18,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CBIAKDAYHRWZCU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
JAK-3
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Sudbeck, E.A., et al. 1999. Clin. Cancer Res. 5, 1569.
Goodman, P.A., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 17742.
Narla, R.K., et al. 1998. Clin Cancer Res.4, 2463.
WGK
WGK 3