346021
Glucokinase Activator, Cpd A
The Glucokinase Activator, Cpd A, also referenced under CAS 603108-44-7, modulates Glucokinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Szinonimák:
Glucokinase Activator, Cpd A, Hexokinase D Activator, Hexokinase IV Activator, 2-Amino-5-(4-methyl-4H-(1,2,4)-triazole-3-yl-sulfanyl)-N-(4-methyl-thiazole-2-yl)benzamide, Compound A
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Mitsuya, M., et al. 2009. Bioorg. Med. Chem. Lett.19, 2718.
Nishimura, T., et al. 2009. Bioorg. Med. Chem. Lett.19, In press.
Futamura, M., et al. 2006. J. Biol. Chem.281, 1357.
Kamata, K., et al. 2004. Structure12, 429.
WGK
WGK 1