Fontos dokumentumok
239900
Sigma-Aldrich
Cypermethrin
Synthetic type II pyrethroid. Potent inhibitor of calcineurin (protein phosphatase 2B; IC₅₀ = 40 pM). May also have varied effects on ion channels.
Szinonimák:
Cypermethrin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H19Cl2NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
416.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
oil
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
oldhatóság
DMSO: 15 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KAATUXNTWXVJKI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Synthetic type II pyrethroid. Potent inhibitor of calcineurin (protein phosphatase 2B; IC₅₀ = 40 pM). May also have varied effects on ion channels.
Synthetic type II pyrethroid. Potent inhibitor of calcineurin (protein phosphatase 2B; IC50 = 40 pM). May also have varied effects on ion channels.
Type II pyrethroid insecticide. Potent inhibitor of calcineurin (protein phosphatase 2B, IC50 = 40 pM). May also have varied effects on ion channels.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
calcineurin
Product does not compete with ATP.
Target IC50: 40 pM against calcineurin (protein phosphatase 2B
Figyelmeztetés
Toxicity: Toxic (F)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Richter, A., et al. 1995. Biochem. Pharmacol.49, 367.
Wang, J.H., and Stelzer, A. 1994. NeuroReport 5, 2377.
Enan, E., and Matsumura, F. 1992. Biochem. Pharmacol.43, 1777.
Narahasi, T. 1992. Trends Pharmacol. Sci.13, 236.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup