Fontos dokumentumok
219419
Sigma-Aldrich
Cathepsin Inhibitor III
The Cathepsin Inhibitor III controls the biological activity of Cathepsin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Szinonimák:
Cathepsin Inhibitor III, Z-FG-NHO-BzOME
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H27N3O7
Molekulatömeg:
505.52
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
>90% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
protect from light
szín
white
oldhatóság
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
Általános leírás
Cysteine protease inhibitor. Selectively inhibits cathepsin B (k2/Ki = 1 x 104 M-1 sec-1), cathepsin L (k2/Ki = 1.5 x 105 M-1 sec-1), cathepsin S (k2/Ki = 6.6 x 104 M-1 sec-1), and papain (k2/Ki = 1 x 103 M-1 sec-1).
Cysteine protease inhibitor. Selectively inhibits cathepsin B (k2/Ki = 1.0 x 104 M-1sec-1), cathepsin L (k2/Ki = 1.5 x 105 M-1sec-1), cathepsin S (k2/Ki = 6.6 x 104 M-1sec-1), and papain (k2/Ki = 1.0 x 103 M-1sec-1). Half-life in buffered solution (pH 5-9) = 37 h (30°C); 300 h (0°C).
Half-life in buffered solution (pH 5-9) = 37 h (30°C); 300 h (0°C).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
cathepsin B
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
k₂/Ki = 1 x 10⁴ M⁻¹ sec⁻¹
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
Z-Phe-Gly-NHO-Bz-pOMe
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Demuth, H.-U., et al. 1996. Biochim. Biophys. Acta1295, 179.
Brömme, D., and Demuth, H.-U. 1994. Methods Enzymol. 244, 671.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1