217570
Anti-CD3 Mouse mAb (UCHT1)
liquid, >95% (immunoglobulin, SDS-PAGE), clone UCHT1
Szinonimák:
Anti-CD3 Antibody, CD3 Detection Antibody, Mouse Anti-CD3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
UCHT1, monoclonal
Teszt
>95% (immunoglobulin, SDS-PAGE)
Forma
liquid
tartalmaz
0.5 mg/mL gentamycin sulfate as preservative
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Frozen Sections (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
T cell Co-stimulation (see application references)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Egyéb megjegyzések
Beverley, P.C., and Callard, R.E. 1981. Eur. J. Immunol.11, 329.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1