Fontos dokumentumok
21544-M
Sigma-Aldrich
IHC Select Antibody Diluent Solution, prediluted
IHC Select, Chemicon®, suitable for immunohistochemistry
About This Item
UNSPSC kód:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
technika/technikák:
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
application:
IHC
citations:
Forma
liquid
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
IHC Select
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Alkalmazás
Research Category
All
Jogi információk
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2