204881
Complement C3a Peptide
≥95% (SDS-PAGE), liquid, human
Szinonimák:
C3a Protein
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Complement C3a, Human, Complement C3a, Human, is a native, single chain C3a complement component. It has many biological activities, such as smooth muscle contraction, platelet activation, & immunoregulatory reactions.
Minőségi szint
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
szennyeződések
≤10% C3adesArg
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Hugli, T.E. 1986. Complement 3, 111.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg