07-758
Anti-phospho-Flt-1 (Tyr1213) Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
Vascular endothelial growth factor receptor 1 (VEGFR-1), Vascular permeability factor receptor, Tyrosine-protein kinase FRT, Fms-like tyrosine kinase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
bovine, human, goat, sheep, rat, mouse
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pTyr1213)
Géninformáció
bovine ... Flt1(503620)
human ... FLT1(2321)
mouse ... Flt1(14254)
rat ... Flt1(54251)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Growth Factors & Receptors
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Recombinant Flt-1 (Catalogue No. 14-562) phosphorylated by ATP
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1