189485
Autocamtide-2 Related Inhibitory Peptide II, Cell-permeable
The Autocamtide-2 Related Inhibitory Peptide II, Cell-permeable controls the biological activity of calmodulin-dependent protein kinase II. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Szinonimák:
Autocamtide-2 Related Inhibitory Peptide II, Cell-permeable, Ant-A3K/V10F-AIP, Ant-AIP-II, Ac-RQIKIWFQNRRMKWKKKKKLRRQEAFDAL-OH
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
lyophilized solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
white
oldhatóság
5% acetic acid: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
cam Kinase-2
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Ishida, A., et al. 1998. FEBS Lett.427, 115.
WGK
WGK 1