Fontos dokumentumok
422712
Sigma-Aldrich
KN-93
InSolution, ≥95%, A cell-permeable, competitive inhibitor of Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II
Szinonimák:
InSolution KN-93
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H29ClN2O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
501.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
liquid
hatékonyság
370 nM Ki
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N(CCO)c2c(cccc2)CN(C\C=C\c3ccc(cc3)Cl)C)c1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C26H29ClN2O4S/c1-28(17-5-6-21-9-11-23(27)12-10-21)20-22-7-3-4-8-26(22)29(18-19-30)34(31,32)25-15-13-24(33-2)14-16-25/h3-16,30H,17-20H2,1-2H3/b6-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LLLQTDSSHZREGW-AATRIKPKSA-N
Általános leírás
A cell-permeable, competitive inhibitor of Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II (Ki = 370 nM). Selectively binds to the Calmodulin (CaM) binding site of the enzyme and prevents the association of CaM with CaM Kinase II. Inhibits glucose-induced and forskolin-stimulated insulin release from isolated pancreatic islets. Has no significant effect on protein kinase A activity. Induces G1 cell cycle arrest and apoptosis in NIH 3T3 cells.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
cam kinase 2
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Fizikai forma
A 5 mM (1 mg/399 µl) solution of KN-93 (Cat. No. 422708) in DMSO.
Feloldás
Following initial thaw aliquot and freeze (-20°C).
Egyéb megjegyzések
Fan, G.H., et al. 1999. Mol. Pharmacol.56, 39.
Tombes, R.M., et al. 1995. Cell Growth Differentiation6, 1063.
Chen, C., et al. 1994. Science266, 291.
Mamiya, N., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.195, 608.
Niki, I., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.191, 255.
Sumi, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.181, 968.
Tokumitsu, H., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 4315.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)