172060
Andrographolide
A bicyclic diterpenoid lactone that displays anti-viral, anti-inflammatory, anti-apoptotic, and anti-hyperglycemic properties.
Szinonimák:
Andrographolide, Andro
Teszt
≥95% (TLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
chloroform: methanol (1:1): 10 mg/mL
DMSO: 15 mg/mL (Use only fresh DMSO.)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O1CC(\C(=C/C[C@H]2[C@]3(C(C(C(CC3)O)(CO)C)CCC2=C)C)\C1=O)O
InChI
1S/C20H30O5/c1-12-4-7-16-19(2,9-8-17(23)20(16,3)11-21)14(12)6-5-13-15(22)10-25-18(13)24/h5,14-17,21-23H,1,4,6-11H2,2-3H3/b13-5+/t14-,15?,16?,17?,19+,20?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BOJKULTULYSRAS-ZJFCSBQFSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
NF-κB and AP-1 activation
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Chen, J.H., et al. 2004. Biochem. Pharmacol.67, 1337.
Yu, B.C., et al. 2003. Planta Med.69, 1075.
WGK
WGK 3