1.70357
Tellurium ICP standard
traceable to SRM from NIST H₆TeO₆ in HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Te Certipur®
Szinonimák:
Tellurium Calibration Standard for ICP
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
termékcsalád
Certipur®
technika/technikák
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.013 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Related Categories
Általános leírás
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Alkalmazás
- It may be used as standard solution to obtain a calibration curve while determining total content of tellurium in the soil sample by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) technique.
- It is used as an internal standard during the analysis of the plant samples for the presence of iodine using ICP-MS.
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1