Fontos dokumentumok
59943
Supelco
Barium Standard for ICP
TraceCERT®, 1 g/L Ba in nitric acid (nominal concentration), Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
Barium ICP calibration standard
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
koncentráció
1 g/L Ba in nitric acid (nominal concentration)
technika/technikák
ICP: suitable
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Alkalmazás
Barium ICP standard can be used as a calibration standard in the determination of barium in natural mineral and spring waters by inductively coupled plasma optical emission spectroscopy(ICP-OES).
Analízis megjegyzés
1 g/L Ba in 2% nitric acid, prepared with high purity BaCO3, HNO3, and water
Egyéb megjegyzések
For a complete product listing of our TraceCERT® range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates please visit our ICP & AAS standards website
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Determination of barium in natural waters by ICP-OES technique. Part II: Assessment of human exposure to barium in bottled mineral and spring waters produced in Poland
Garbos S and Swiecicka D
Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny, 64 (2013)