16-220
Anti-phospho-Ser/Thr-Pro MPM-2 Antibody, Cy5 conjugate
Upstate®, from mouse
Szinonimák:
Anti-MPM-2 Cy5 Antibody, Cy5 Anti-MPM-2, Phospho-Ser/Thr-Pro Detection
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
CY5 conjugate
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
faj reaktivitás
vertebrates
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer/pThr)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Minőség
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Colcemid-treated HeLa cell lysates
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2