Merck
900422P
Avanti
16:0-(12-PAHSA)-18:1 TG
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1-Palmitoyl-2-[12′-(palmitoyloxy)octadecanoyl]-3-oleoyl-sn-glycerol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C71H134O8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1115.82
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma
powder
kiszerelés
package of 1 × 5 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
neutral lipids
neutral glycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCCCCC(O[C@@H](COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C71H134O8/c1-5-9-13-17-20-23-26-29-30-33-35-38-44-49-55-61-69(73)77-65-67(64-76-68(72)60-54-48-43-37-34-31-27-24-21-18-14-10-6-2)79-71(75)63-57-51-46-41-40-42-47-53-59-66(58-52-16-12-8-4)78-70(74)62-56-50-45-39-36-32-28-25-22-19-15-11-7-3/h29-30,66-67H
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900422P-5MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)