Fontos dokumentumok
1.16217
Supelco
Pre-Column holder for HPLC Columns
for LiChroCART cartridges 4-4 for Capillary connection to Hibar® RT Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Pre-column holder for LiChroCART cartridges 4-4 for capillary connection to Hibar® RT column,
technika/technikák
HPLC: suitable
Minőségi szint
elválasztástechnika
supercritical fluid (SFC)
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
This precolumn holder is suitable for connection with capillary to all common HPLC columns.
Analízis megjegyzés
visual control: passes test
Jogi információk
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany