1.51354
LiChrosorb® RP-8 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Szinonimák:
TM=["LiChrosorb"] C8 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Javasolt termékek
product name
LiChrosorb® RP-8 (10 µm) LiChroCART™ 250-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L7
termékcsalád
LiChrosorb®
Jellemzők
endcapped: no
parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
oszlop H × belső átmérő
25 cm × 4 mm
matrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C8 bonding phase
részecskeméret
10 μm
pórusméret
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
elválasztástechnika
reversed phase
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
Analízis megjegyzés
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 20000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): ≥ 0.5