Merck
1.51333
Supelco
Chiradex® (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm × 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Szinonimák:
Chiral HPLC Column
Méret kiválasztása
1 UNIT
421 000,00 Ft
1 UNIT
1 190 000,00 Ft
421 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 UNIT
421 000,00 Ft
1 UNIT
1 190 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41115709
NACRES:
SB.52
421 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Terméknév
Chiradex® (5 µm) LiChroCART 250-4, suitable for HPLC, ChiraDex®
Anyagok
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L45
termékcsalád
ChiraDex®
Jellemzők
endcapped: no
gyártó/kereskedő neve
ChiraDex®
Paraméterek
250 bar pressure
60 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
oszlop H × belső átmérő
25 cm × 4 mm
Mátrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
Cyclodextrin bonding phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å pore size
Üzemi pH tartomány
3-7.5
elválasztástechnika
chiral
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
ChiraDex can be used for the separation of enantiomers of numerous different compounds. ChiraDex is based on a beta-cyclodextrin covalently linked to spherical particles of silica ans is well suited for chiral separations of hydrocarbons, steroids, phenyl esters, aromatic amines, heterocycles with 5-membered ring to 7-membered ring. Simply composed RP-eleuents can be used in most separations.This sorbent is packed into a LiChroCART 250-4 HPLC cartridge. The connection to the HPLC system is being accomplished by use of the manu-CART NT cartrige holder (1.51486).
HPLC cartridge Chiradex®
Analízis megjegyzés
Pressure: ≤ 190 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-nitroaniline): ≥ 25000
Symmetry (2-nitroaniline): 0.9 - 2.0
Capacity factor (2-nitroaniline): 1.2 - 2.5
Jogi információk
CHIRADEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany