Fontos dokumentumok
1.50766
Supelco
SeQuant ZIC®-cHILIC Guard
3 μm particle size, column L 5 mm × 1 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41115730
NACRES:
SB.52
material
column (glass lined stainless steel)
Ügynökség
suitable for USP LL14
termékcsalád
SeQuant
Jellemzők
endcapped: no
parameter
400 bar pressure
70 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Capillary LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
oszlop H
5 mm × 1 mm
matrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
ZIC®-cHILIC bonding phase
részecskeméret
3 μm
működési pH
2-8
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
SeQuant ZIC®-cHILIC is the ideal choice for separation of polar and hydrophilic compounds. These guard columns protect your microbore separation column from contamination.
Jogi információk
SeQuant is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany