1.50593
Purospher®STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm x 2 mm Hibar® RT HPLC Column
Szinonimák:
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5µm) Hibar® RT 50-2
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm), L × I.D. 50 mm x 2 mm Hibar® RT HPLC column
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
Purospher®
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
17% Carbon loading
parameter
400 bar pressure
65 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
oszlop H × belső átmérő
5 cm × 2 mm
külső felület
330 m2/g
Mátrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C18 bonding phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
120 Å pore size
Üzemi pH tartomány
1.5-10.5
elválasztástechnika
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Best all-round performance according to Tanaka
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- No phase collapse when using highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications