Fontos dokumentumok
1.46423
Millipore
ReadyTube® Violet Red Bile Lactose Agar
For the detection of coliforms in food samples in accordance to ISO 4832, pkg of (200 mL in 250 mL bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
Szinonimák:
VRBL Agar
About This Item
UNSPSC kód:
41106225
NACRES:
NA.74
Ügynökség
ISO 4832
Minőségi szint
Jellemzők
ready-to-use
gyártó/kereskedő neve
ReadyTube®
kiszerelés
pkg of (200 mL in 250 mL bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
technika/technikák
cell counting: suitable
pH
7.4 ( in H2O)
alkalmazás(ok)
food and beverages
industrial qc
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
coliforms
Általános leírás
ReadyTube® is ready to use media to provide the highest level of quality and testing confidence for improving accuracy and significantly reducing the risk of false results. ReadyTube® Violet Red Bile Lactose Agar is used for the detection and colony counting of coliform bacteria. The enzymatic digest of animal tissues and yeast extract provide nitrogenous compounds and other nutrients essential for bacterial metabolism. This media is selective due to the presence of the bile salts and crystal violet. Crystal violet inhibits Gram-positive organisms, especially Staphylococci. Neutral red indicator helps to detect lactose fermentation. Lactose fermenting strains grow red or pink and are surrounded by a zone of acid precipitated bile. Sodium chloride maintains the osmotic equilibrium in the medium. The red color is due to absorption of neutral red and a subsequent color change of the dye when the pH of the medium falls below 6.8.
Alkalmazás
ReadyTube® Violet Red Bile Lactose Agar is recommended for the detection and enumeration of coliform organisms in water, milk, dairy, and other food products.
Jogi információk
READYTUBE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)