1.46093
Chocolate Agar +LTH - SDV
90 mm ready-to-use plates for enumeration of total aerobic microbial count
Szinonimák:
Chocolate Blood agar, CHOC agar, CBA
About This Item
Javasolt termékek
material
polystyrene plate
Minőségi szint
Ügynökség
non-compendial
sterilitás
sterile; γ-irradiated
Forma
plate (ready-to-use)
Jellemzők
2D bar code
ready-to-use
Mélység
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
alkalmazás(ok)
air monitoring
microbiology
pharmaceutical
kompatibilitás
for use with Settle Plate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
bacteria
fungi
WGK
WGK 2
Related Content
Settle plates for isolators and critical cleanrooms