Fontos dokumentumok
14-485-M
Sigma-Aldrich
IKKβ Protein, active, 10 µg
Active, recombinant, full-length human IKKβ, containing N-terminal His6 tag, for use in Kinase Assays.
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.26
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
molekulatömeg
Mw 88 kDa
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
activity assay: suitable (kinase)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
Általános leírás
Recombinant, full-length human IKKβ, containing N-terminal His6 tag
Biokémiai/fiziológiai hatások
Protein Target: IKKβ
Kiszerelés
Also available in 250μg size -- call for pricing and availability and reference catalog number 14-485M when ordering the 250μg size.
Minőség
routinely evaluated by phosphorylation of IKKtide
Egyéb megjegyzések
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Jogi információk
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany