1.25195
Cellvento® 4HEK Powder
Chemically defined, powder, suitable (for HEK293 cell culture)
Gyógyszeripari előállítás
leírás
shipped with cooling pack
termékcsalád
Cellvento®
form
dry powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkalmasság
suitable (for HEK293 cell culture)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Jogi információk
javasolt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Read our white paper on the development of a novel cell culture medium for AAV production with multiple HEK293 lineages and process optimization.
Upstream gene therapy optimization maximizes viral vector titers; partner with technology experts for HEK293, HEK293T, and Sf9 cell solutions.
The current status and future manufacturing of AAV-based gene therapies is discussed in this podcast transcript, including how to streamline large-scale manufacturing.
Minimize the complexities of cell and gene therapy production. Switch to upstream viral vector platforms to enhance scalability and simplify GMP manufacturing.
Related Content
Transzfekción alapuló megoldás a vírusvektorok előállítására szuszpenziós sejtvonalat, kémiailag meghatározott közeget és méretarányosan bizonyított teljesítményű eljárást használva.
A transfection-based solution to viral vector production using a suspension cell line, chemically defined medium, and a process with proven performance at scale.