Fontos dokumentumok
1.25024
Supelco
Ammonium Standard Solution
traceable to SRM from NIST 2.00 mg/L NH₄-N in H₂O
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
NA.24
Ügynökség
traceable to NIST
Minőségi szint
specifikus analit(ok)
ammonium
koncentráció
2.00 mg/L (NH4-N in H2O)
technika/technikák
photometry: suitable
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Alkalmazás
Ammonium Standard Solution can be used to check the photometric measurement system (reagents, measurement device, handling) and the mode of working.
This Spectroquant®Ammonium Standard Solution is a high-quality laboratory solution used forinternal quality control and method controlling purposes.
These Spectroquant® standard solutionsperfectly complement our ready-to-use test kits and photometers within theSpectroquant® portfolio and are ideal for validatinginternational norm methods described in e.g., ISO, EN, APHA, and EPA.
Please visit the Reference Material Quality Grade websiteto find a comprehensive overview of our different grades of standards.
Tulajdonságok és előnyök
  • Manufactured and tested in DIN EN ISO 9001:2008 accredited laboratory
  • The solution is pre-diluted to a concentration that falls into the range of our Spectroquant® test kits. This eliminates the need for dilution prior to analysis and hence avoids a common source of error
  • Ready-to-use diluted reference materials (RMs) along with expanded measurement uncertainty ensure absolute precision
  • Accompanied with a certificate of analysis (COA) detailing the certified values, including uncertainty and expiry date
  • Directly traceable to standard reference materials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST) or to United States Pharmacopeia (USP)
  • Reliable and reproducible results
Analízis megjegyzés
Concentration: 2.00 ± 0.07 mg/L NH4-N in H2O
Jogi információk
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)