124014
Akt Inhibitor VII, TAT-Akt-in
The Akt Inhibitor VII, TAT-Akt-in controls the biological activity of Akt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Szinonimák:
Akt Inhibitor VII, TAT-Akt-in, H- YGRKKRRQRRR-AVTDHPDRLWAWEKF-OH, TAT-TCL1₁₀₋₂₄, H-YGRKKRRQRRR-AVTDHPDRLWAWEKF-OH, TAT-TCL1₁₀₋₂₄
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white
oldhatóság
water: 1 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Szekvencia
WGK
WGK 1