12-353
Acetyl-Histone H4 Peptide
Lys5/8/12/16
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Acetyl-Histone H4 (Lys5, 8, 12, 16) Peptide, Acetyl-Histone H4 (Lys5, 8, 12, 16) Peptide primarily used in Histone Acetyltransferase Assays (HAT).
Minőségi szint
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
activity assay: suitable (histone acetyltransferase (HAT))
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
Alkalmazás
Minőség
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg