1.20091
Parteck® SLC 500
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Silica, colloidal anhydrous silica, colloidal silica, colloidal silicon dioxide, fumed silica, fumed silicon dioxide, highly disperse silicon dioxide, light anhydrous silicic acid, silica, Silicon dioxide
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
részecskeméret
17-25 μm (d50)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
1710 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Solubility enhancement of APIs
- Unparalleled stabilization of the amorphous solid state
- Unique pore structure (6 nm diameter) and a very high surface area (500 m²/g)
- Perfect fit to stabilize poor glass former molecules
- Platform approach to manage API particle and polymorph variation
- No specific equipment/extra capital invest needed to stabilize the amorphous form of APIs
- High-end application support
Kiszerelés
1200911000 // Wide necked plastic bottle in corrugated box
1200919025 // Standard PE bag in PE square drum
Jogi információk
Alkalmazás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Cikkek
Our overview of API solubility and dissolution enhancement methods can help you decide between the many options to take during formulation.