Merck
1.16899
Ammonium Test Strips, reflectometric
5.0-20.0 mg/L (NH₄⁺), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Szinonimák:
Ammonium chemical test strips, Ammonium test strip for instrument reader
Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
50 TESTS
37 300,00 Ft
37 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Tömeges megrendelés kéréseTovábbi információk kérése
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
NA.24
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Termék neve
Ammonium Test, reflectometric, 5.0-20.0 mg/L (NH4+), for use with REFLECTOQUANT®
leírás
quantitative
Minőségi szint
specifikus analit(ok)
ammonium
mérési tartomány
5.0-20.0 mg/L (NH4+)
alkalmazás(ok)
agriculture
aquaculture
drinking water
ground and surface water
seawater
wastewater
kompatibilitás
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
észlelési módszer
reflectometric
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
1.168921.169771.14423
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
detection method
reflectometric
detection method
reflectometric
detection method
reflectometric
detection method
colorimetric
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
description
quantitative
description
quantitative
description
quantitative
description
-
measuring range
5.0-20.0 mg/L (NH4+)
measuring range
0.2-7.0 mg/L (NH4+)
measuring range
20-180 mg/L (NH4+)
measuring range
0.16-6.2 mg/L (NH4-N), 0.2-8 mg/L (NH4+)
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
Általános leírás
Method: Reflectometric with test strips and reagents, 5.0 - 20.0 mg/L (NH4+),Reflectoquant®
The Reflectoquant® Ammonium test includes test strips and all necessary additional reagents and is suitable for determination potentially harmful pollution in surface and ground water, which are caused by ammonium compounds. Depending on the pH level ammonia is formed, which is a potent toxin for fish. In agriculture the Reflectoquant® test strips can be used to measure the ammonium nitrogen content of various types of manure and compost after sample preparation. Ammonium ions react with a chlorinating agent to form monochloramine. This in turn reacts with a phenol compound to form a blue indophenol derivative that is determined reflectometrically on the RQflex® 20. For pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the ammonium concentration and a possible dilution factor prior to using this quantitative method we recommend our semi-quantitative MQuant® test strips for ammonium. Further quantitative determination methods can be found with our Spectroquant® tests.
Alkalmazás
  • Development of celiac-safe foods: Explores the role of zinc sulfate in preventing gluten deamidation, an innovative approach to producing celiac-safe foods, showcasing its utility in food science and human health (Engström et al., 2024).
Analízis megjegyzés
function control: conforms
Assay
- standard 1:
6.5 - 8.5 mg/l
- standard 2: 9.0 - 13.0 mg/l
- standard 3: 13.5 - 17.5 mg/l
Jogi információk
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Figyelmeztetés
Danger
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials