Fontos dokumentumok
1.16770
Supelco
TISAB-III solution
Total ionic strength ajustment buffer, for fluoride determination
About This Item
UNSPSC kód:
12352401
NACRES:
NA.21
Terméknév
TISAB-III solution, for fluoride determination
Minőségi szint
Forma
liquid
technika/technikák
titration: suitable
pH
5.5 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.093 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Alkalmazás
  • Estimation of fluoride uptake in soil and staple food crops produced in highly fluoridated and non-fluoridated regions of Raichur District, Karnataka: This study examined fluoride concentrations in soils and crops from different regions, using methodologies including TISAB-III for accurate fluoride analysis, demonstrating its role in environmental and agricultural research (Havale et al., 2022).
  • Fluoride release from two types of fluoride-containing orthodontic adhesives: Conventional versus resin-modified glass ionomer cements-An in vitro study: This research highlights the use of TISAB-III in dentistry for studying fluoride release from orthodontic adhesives, underscoring its utility in dental material testing (Dziuk et al., 2021).
  • Fluoride and calcium concentrations in the biofilm fluid after use of fluoridated dentifrices supplemented with polyphosphate salts: The application of TISAB-III facilitated the measurement of fluoride and calcium in biofilm fluid in this dental study, which could help in developing better oral care products (Nagata et al., 2017).
  • The determination of fluoride in water in the presence of organic acids and iron using a fluoride-selective electrode: This early study shows the effectiveness of TISAB-III in complex water samples containing organic acids and iron, proving its essential role in environmental chemistry (Nichoison & Pasquier, 1993).
Analízis megjegyzés
Concentration (NH₄Cl): 128.0 - 132.0 g/l
Concentration (Titriplex IV): 18.0 - 20.0 g/l
pH-value (20 °C): 5.0 - 5.5
Concentration (fluoride): ≤ 1 µg/ml
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)