Fontos dokumentumok
MT51350106
Mettler-Toledo ISA solution
TISAB 3
About This Item
UNSPSC kód:
51191600
NACRES:
NB.61
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Mettler-Toledo 51350106
térfogat
250 mL
Általános leírás
An ISA solution is used to level the ion activity for all sample solutions to enable ISE measurements in sample solutions. If the sample solution needs additional removal of interfering ions and/or pH buffering it is not called ISA solution, but TISAB solution.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)