Fontos dokumentumok
1.11169
Supelco
Nitrate Test Kit, colorimetric
10-150 mg/L (NO₃⁻), MQuant®
Szinonimák:
Nitrate Visual Test Kit
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Nitrate Test in freshwater, colorimetric, 10-150 mg/L (NO3-), for use with MCOLORTEST®
specifikus analit(ok)
nitrate
Minőségi szint
mérési tartomány
10-150 mg/L (NO3-)
kompatibilitás
for use with MCOLORTEST®
észlelési módszer
colorimetric
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Method: colorimetric with color card 10 - 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 mg/l NO MQuant®
This MQuant® Nitrate test (formally MColortest®) is suitable for the colorimetric determination using the easy to use color card. The reagents are added to the sample, resulting in a color reaction. The concentration is determined by allocating the color to a value on a reference scale.
Jogi információk
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3