Fontos dokumentumok
1.18752
Supelco
COD Test, photometric
photometric, 0-1500 mg/L (COD), Spectroquant®
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
SE.11
product name
COD Cell Test for photometers of other manufacturers, photometric, 0-1500 mg/L (COD), Spectroquant®
termékcsalád
Spectroquant®
Minőségi szint
használat
sufficient for 25 tests
analit funkcionális osztály(ok)
chemical oxygen demand (COD)
mérési tartomány
0-1500 mg/L (COD)
technika/technikák
photometry: suitable
kompatibilitás
for use with photometers from other manufacturers
észlelési módszer
photometric (Oxidation with Chromosulfuric acid, determination as chromate)
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
We offer Spectroquant® test kits for photometers of other manufactures. This COD cell test kit comes with pre-filled 15.4 mm round cells. They work seamlessly with other photometer brands holding this size of cuvettes. The tests work with the original programming data installed by the manufacturers according to the instrument’s operation manual.
Jogi információk
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3