Fontos dokumentumok
1.12196
Sigma-Aldrich
Indium
granular 99+
Szinonimák:
Indium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
In
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.82
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141719
EC index szám:
231-180-0
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
solid
bp
2000 °C
sűrűség
7.31 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Particle size: about 2 - 8 mm
Identity (ICP-OES): passes test
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3