Fontos dokumentumok
1.09872
Supelco
Sulfate standard
1000 mg SO₄ (H₂SO₄ in H₂O) Titrisol®
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Minőségi szint
termékcsalád
Titrisol®
technika/technikák
ion chromatography: suitable
pH
0.8 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.01 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Analízis megjegyzés
content (SO₄²⁻): 1000 mg / Ampoule
Determination method: Alcalimetric titration
(traceable to NIST - SRM 723b)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Jogi információk
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
nwg