Fontos dokumentumok
1.09511
Supelco
Lead(II)acetate paper
roll L 4.8 m, MQuant®
Szinonimák:
Lead(II)acetate paper chemical test strips, Lead(II)acetate paper test paper
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
NB.35
leírás
semi-quantitative
Minőségi szint
termékcsalád
MQuant®
form
solid
specifikus analit(ok)
sulfide
kiszerelés
pkg of 3 rolls
roll L
4.8 m
észlelési módszer
colorimetric
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
roll length 4.8 m
Lead (II) acetate paper is used for the determination of sulfide and hydrogen sulfide. In contact with sulfide, it forms brownish black lead sulfide. This is a qualitative test paper, telling whether sulfide is in the sample or not. For a semiquantitative or quantitative result, please consider a test from our MQuant® or Spectroquant® portfolio.
Analízis megjegyzés
Application test: conforms
Jogi információk
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Célzott szervek
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3