1.09189
Perforated Lid
300 x 0.6 mm, Stainless steel, edge protected for MAS-100 Iso® line air sampler
Szinonimák:
Collection head, Sieve head, MAS-100 Iso NT® Perforated Lid
About This Item
Javasolt termékek
material
stainless steel
Ügynökség
non-compendial
Jellemzők
no. of holes 300 installed
kiszerelés
pkg of 1 kit
parameter
20 m/s impaction speed (at flow rate of 100 L/min)
lyukátmérő
0.6 mm
alkalmazás(ok)
air monitoring
pharmaceutical
kompatibilitás
for use with 90mm Petri Dishes
for use with MAS-100®
tárolási hőmérséklet
no temp limit