Fontos dokumentumok
1.05653
Supelco
Lithium nitrate
99.995 Suprapur®
Szinonimák:
Lithium nitrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
LiNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
68.95
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
232-218-9
NACRES:
NA.21
Teszt:
99.995%
grade:
for inorganic trace analysis
Forma:
solid
oldhatóság:
522 g/L
grade
for inorganic trace analysis
Minőségi szint
Teszt
99.995%
Forma
solid
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
255 °C
oldhatóság
522 g/L
sűrűség
2.36 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
910 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Li+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Li.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
  • Catalytic Behavior of Lithium Nitrate in Li-O2 Cells.: This study explores the catalytic role of lithium nitrate in lithium-oxygen batteries, demonstrating its effectiveness in enhancing the performance and stability of Li-O2 cells. The research highlights lithium nitrate′s potential to improve battery efficiency by facilitating the oxygen reduction and evolution reactions, making it a valuable component in advanced battery technologies (Sharon et al., 2015).
Analízis megjegyzés
Purity (metallic): ≥ 99.995 %
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 10 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 10 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.02 ppm
Ba (Barium): ≤ 1.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 1.0 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.005 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.005 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.005 ppm
Cs (Cesium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.005 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.005 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 5 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.005 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.5 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.005 ppm
Na (Sodium): ≤ 5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.005 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.005 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 0.5 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.005 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.005 ppm
Sr (Strontium): ≤ 1.0 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.010 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.005 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.005 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.020 ppm
Jogi információk
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1