1.46375
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Bottles & Tubes
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 400 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, single packed of 6 bottles
Szinonimák:
CASO Agar, Casein Soybean Digest Agar, Tryptone Soya Agar, TSA, Tryptic Soy Agar EP+USP
About This Item
Javasolt termékek
leírás
For cultivation & isolation of fastidious bacteria, yeasts, and fungi
Minőségi szint
sterilitás
sterile; autoclaved
Forma
liquid
eltarthatósági idő
12 mo.
Jellemzők
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
kiszerelés
single packed of 6 bottles
palackkapacitás
500 mL
bottle filling volume
400 mL
kapacitás
500 mL
alkalmazás(ok)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
nonselective for
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2