Fontos dokumentumok
1.04484
Supelco
Mercury(II) thiocyanate
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Mercury(II) thiocyanate, Mercury(II) rhodanide, Mercury(II) thiocyanate
About This Item
Lineáris képlet:
Hg(SCN)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
316.75
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
209-773-0
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.0% (complexometric)
Forma:
solid
oldhatóság:
0.7 g/L
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.0% (complexometric)
Forma
solid
hatékonyság
46 mg/kg LD50, oral (Rat)
izzítási maradék
≤0.05% (substances not reducing by formic acid)
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
165 °C (decomposition)
átmeneti hőmérséklet
flash point 120 °C
oldhatóság
0.7 g/L
sűrűség
3.71 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
750 kg/m3
kation nyomok
Fe: ≤0.002%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Hg+2].[K+].[K+].[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N
InChI
1S/4CHNS.Hg.2K/c4*2-1-3;;;/h4*3H;;;/q;;;;+2;2*+1/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HWXOCCNUUYRBKP-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
  • Spatial health risk assessments of nickel in the groundwater sources of a mining-impacted area: Mercury(II) thiocyanate may be used as a reagent in assessing heavy metal contamination, providing crucial data for environmental management and public health (Salehi et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Substances not reducing by formic acid (residue on ignition): ≤ 0.05 %
Corresponds to Reag. Ph Eur
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
248.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
120 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)