Fontos dokumentumok
1.02700
Supelco
Copper
foil about 0.1 mm thickness for analysis EMSURE®
Szinonimák:
Copper
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Cu
CAS-szám:
Molekulatömeg:
63.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141711
EC index szám:
231-159-6
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.7% (iodometric)
Forma
solid
szennyeződések
≤0.02% Substances insoluble in nitric acid
bp
2580 °C/1013 hPa
mp
1083 °C
sűrűség
8.96 g/cm3
térfogatsúly
1000 kg/m3
kation nyomok
Ag: ≤0.002%
As: ≤0.0002%
Fe: ≤0.005%
Mn: ≤0.005%
Pb: ≤0.05%
Sb: ≤0.005%
Sn: ≤0.005%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Electron-electron scattering limits thermal conductivity of metals under extremely high electron temperatures: The study discusses how copper′s thermal properties are influenced under extreme conditions, applicable in high-performance electronics (Karna and Giri, 2024).
  • Lateral Flow Assay Biotesting by Utilizing Plasmonic Nanoparticles Made of Inexpensive Metals: Demonstrates copper′s potential as a cost-effective alternative to gold in diagnostic assays, broadening access to healthcare technologies (Bahamondes Lorca et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): ≥ 99.7 %
Substances insoluble in nitric acid: ≤ 0.02 %
Ag (Silver): ≤ 0.002 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Mn (Manganese): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.05 %
Sb (Antimony): ≤ 0.005 %
Sn (Tin): ≤ 0.005 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)