09-258
Anti-phospho-PAK1 (Ser199/Ser204) Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
Anti-IDDMSSD, Anti-PAKalpha, Anti-alpha-PAK, Anti-p65-PAK
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mouse (100% immunogen homology), rat (100% immunogen homology)
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer199/pSer204)
Géninformáció
human ... PAK1(5058)
mouse ... Pak1(18479)
rat ... Pak1(29431)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2