09-007
Anti-acetyl STAT5B (Lys694) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Signal transducer and activator of transcription 5B
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (immunogen homology)
technika/technikák
dot blot: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
acetylation (Lys694)
Géninformáció
human ... GALNT16(57452)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Minőség
Dot Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected STAT5B in modified and non modified peptides of acetylated and non-acetylated STAT5B protein.
Cél megnevezése
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1