07-478
Anti-SNF2β/BRG1 Antibody
serum, Upstate®
Szinonimák:
Probable global transcription activator SNF2L4, ATP-dependent helicase SMARCA4, SNF2-beta, BRG-1, Mitotic growth and transcription activator, Brahma protein homolog 1, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A m
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat, mouse, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SMARCA4(6597)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Transcription Factors
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:4,000 dilution of this antibody detected SNF2B/BRG1 in 10 µg of HELA NE cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1