07-436-AF488
Anti-monomethyl Histone H3 (Lys4) Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
0.5 mg/mL, from rabbit
Szinonimák:
Histone H3.1t, H3/t, H3t, H3/g
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 488
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
koncentráció
0.5 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
monomethylation (Lys4)
Géninformáció
human ... H3C1(8350)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected monomethyl Histone H3 (Lys4) in HeLa cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2