Merck
PEZGS0496
Millicell® EZ Slide
4-well glass chamber slide, 1.7 cm2/well, 96/pk, sterile
Szinonimák:
4 well glass slide, Chamber slides
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
polypropylene wells
polystyrene lid (and slide holder)
soda-lime glass slide
sterilitás
ethylene oxide treated
sterile
Jellemzők
Raised corner ridges on the lid facilitate stacking of multiple units
kiszerelés
pack of 96 (6 boxes, 16 units/box)
gyártó/kereskedő neve
Millicell®
technika/technikák
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
H × Sz × Ma
75 mm × 25 mm × 1 mm, slide only
77.8 mm × 33.8 mm × 13.9 mm, excluding lid
77.8 mm × 33.8 mm × 16.2 mm, including lid
méret
4 wells
lyuk felületi rész
1.7 cm2
lyuktérfogat
500-1700 μL
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Millicell® EZ Slide allows the user to grow, fix, and stain cells directly on a microscope slide. There is no need to disassemble the unit or transfer cells from one device to another prior to analysis. The polypropylene wells are resistant to most fixatives used, so the cells can be grown on the slide and stained right in the well. Once stained, the microscope slide can be easily removed by pressing down the four side tabs of the unit and lifting the wells off of the slide. This easy slide removal reduces the risk of damaging the cells and no special tools are required to remove the wells from the slide. Raised corner ridges on the cover facilitate stacking of multiple units in the incubator, or they can be incubated in the tray supplied with the units.
Elkészítési megjegyzés
  1. Culture, fix, and stain the cells according to preferred protocol.
  2. To access the microscope slide, hold the Millicell® EZ SLIDE downon a flat surface and break the four tabs by pushing them downwith the thumb. Remove the cover. Hold the slide down and liftthe wells upward to remove. Remove slide from holder.
Jogi információk
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Dokumentumtár megtekintése
Mathilde Coustets et al.
Biomaterials, 241, 119908-119908 (2020-03-04)
The epithelial ovarian cancer is one of the most lethal gynecological malignancy due to its late diagnostic and many relapses observed after first line of treatment. Once diagnose, the most important prognostic factor is the completeness of cytoreductive surgery. To