07-1538
Anti-JMJD4 (NT) Antibody
from rabbit
Szinonimák:
JMJD, Jumonji domain-containing protein 4, jumonji domain containing 4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... JMJD4(65094)
Általános leírás
JMJD4 is a transcription factor that is a putative histone demethylase. It is highly expressed in lymphoid (spleen) and hemopoietic (bone marrow) tissues
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
This antibody was reported by an outside laboratory to be suitable for ELISA.
Immunocytochemistry:
HeLa and NIH/3T3 cells incubated with anti-JMJD4 (N-terminus) stained positively on nuclei.
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Chromatin Biology
Minőség
1:250 dilution of this antibody detected JMJD4 on 10 µg of A431 lysate
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
A431 lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2