07-1389
Anti-phospho-Smad3 (Ser423/425) Antibody
from rabbit
Szinonimák:
MAD, mothers against decapentaplegic homolog 3, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 3 (Drosophila), Mothers against DPP homolog 3 , SMA- and MAD-related protein 3, SMAD 3 , SMAD family member 3, SMAD, mothers against DPP homolog 3, SMAD, mothers
Méret kiválasztása
Méret kiválasztása
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
unpurified
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, mink
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
human, rat
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer423/pSer425)
Géninformáció
human ... SMAD3(4088)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Minőség
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody was used to detect Smad3 in UV-treated AKR-2B cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1