AB3849-I
Anti-phospho SMAD2 Antibody (Ser465/467)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Mothers against decapentaplegic homolog 2, Ser465/467 phosphorylated, hMAD-2, Ser465/467 phosphorylated, hSMAD2, Ser465/467 phosphorylated, JV18-1, Ser465/467 phosphorylated, MAD homolog 2, Ser465/467 phosphorylated, Mad-related protein 2, Ser465/467 pho
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
zebrafish (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer465/pSer467 )
Géninformáció
human ... SMAD2(4087)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Smad2 Ser465/467 phosphorylation in 10 µg lysate from TGFbeta-stimulated, but not unstimulated, HepG2 cells.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1