07-1341
Anti-PHLPP1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
PH domain and leucine rich repeat protein phosphatase, PH domain leucine-rich repeat protein phosphatase, Pleckstrin homology domain-containing family E protein 1, SCN circadian oscillatory protein, Suprachiasmatic nucleus circadian oscillatory protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
liquid
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat, mouse, human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
immunogén szekvencia
KLH-conjugated linear peptide corresponding to the C-terminus of PHLPP1.
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... PHLPP1(23239)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Minőség
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PHLPP1 in Human brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human brain tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1